Learn More
Sperian™ Honeywell™ Clearways Gesichtsschutz
Die preisgünstigen Ersatzvisiere sind in Acetat oder Polycarbonat erhältlich und zeichnen sich durch Stabilität und Langlebigkeit aus. Sperian™ Honeywell™ Clearways Gesichtsmasken sind leicht und komfortabel genug, um den ganzen Tag getragen zu werden.
30.00 CHF - 91.17 CHF
Spezifikation
Anzahl pro Packung Je 1
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 4
Produktcode Marke Produkttyp Linsenbeschichtung Lens Material Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Produkttyp Linsenbeschichtung Lens Material Preis Menge & Verfügbarkeit  
11806990
Unterlagen ansehen
Sperian™
1002366
Visor Beschlagfrei Acetat
91.17 CHF
1 Stück
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
12652733
Zubehör anzeigen Unterlagen ansehen
Sperian™
1002360
Visor Keine Acetat
30.00 CHF
1 Stück
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
11896980
Unterlagen ansehen
Sperian™
1002353
Visor Keine Polycarbonat
37.10 CHF
1 Stück
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
11886980
Unterlagen ansehen
Sperian™
1002346
Clearways-Gesichtsschutz Keine Keine Angabe
56.80 CHF
1 Stück
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Für die Landwirtschaft, Chemie- und Forstwirtschaft empfohlen
  • Schützt vor Gefahren wie Abrieb, Luftpartikeln, Biogefahren, Chemikalien, Stößen, Spritzern u.v.m.
  • Der sichere, praktische und wirtschaftliche integrierte Visierbeschlag sorgt für zusätzlichen Schutz
Bestellinformation
Hinweis: Das Bild zeigt sowohl den Gesichtsschutz als auch das Visier. Beide Teile müssen gesondert bestellt werden Siehe Gesichtsschutz (11886980) und Visiere (11806990, 12652733, oder 11896980).
Spezifikation
Spezifikation
Je 1
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Sperian™ Honeywell™ Clearways Gesichtsschutz