Learn More
Hoefer™ Distanzstücke für SE 600 Chroma, SE 600 Standard oder SE 400 Vertikale Elektrophoresesysteme
Zubehörteile für SE 600 Chroma, SE 600 Standard oder SE 400 vertikale Elektrophoresegeräte
75.75 CHF - 126.00 CHF
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Geräte) | SE 600 Chroma, SE 600 Standard, SE 400 vertikale Elektrophoreseeinheiten |
---|---|
Typ | Abstandshalter |
Menge | 2/Packung |
Länge (metrisch) | 16 cm |
Produktcode | Marke | Dicke (angloamerikanisch) | Dicke (metrisch) | Breite (metrisch) | Gelabmessungen | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Dicke (angloamerikanisch) | Dicke (metrisch) | Breite (metrisch) | Gelabmessungen | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||
10478054
|
Hoefer™
SE6119-2-1.5 |
0.05 in. | 0.15 cm | 2 cm | 2 x 16 cm x 1.5 mm |
126.00 CHF
2 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||
13187804
|
Hoefer™
SE6119-2-1.5 |
0.05 in. | 0.15 cm | 2 cm | 2 x 16 cm x 1.5 mm |
75.75 CHF
2 Stück |
Verfügbar ab: 26-02-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
10509562
|
Hoefer™
SE6119-2-1.0 |
0,03 in. | 0.1 cm | 2 cm | 2 cm x 16 cm x 1,0 mm |
75.75 CHF
2 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||
12034787
|
Hoefer™
SE6118-2-1.5 |
0.05 Zoll | 0.15 cm | 0.1 cm | 1 x 16 cm x 1,5 mm |
75.75 CHF
2 Stück |
Verfügbar ab: 19-03-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
12024717
|
Hoefer™
SE6119-2-.75 |
0,02 in. | 0.07 cm | 2 cm | 2 cm x 16 cm x 0,75mm |
75.75 CHF
2 Stück |
Verfügbar ab: 25-03-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
12039827
|
Hoefer™
SE6118-2-1.0 |
0,03 in. | 0.1 cm | 0.1 cm | 1 x 16 cm x 1.0 mm |
75.75 CHF
2 Stück |
Verfügbar ab: 19-03-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
Beschreibung
- Ranges from 0.75 to 3.0 mm Thickness
- 8, 16 and 24 cm in Length
- 1 to 2 cm Width
- 2 Pk.
Spezifikation
SE 600 Chroma, SE 600 Standard, SE 400 vertikale Elektrophoreseeinheiten | |
Abstandshalter | |
2/Packung | |
16 cm |