Learn More
Hoefer™ Distanzstücke für SE 600 Chroma, SE 600 Standard oder SE 400 Vertikale Elektrophoresesysteme
Zubehörteile für SE 600 Chroma, SE 600 Standard oder SE 400 vertikale Elektrophoresegeräte
Marke:  Hoefer™ SE6119-2-.75
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 12024717
  • 75.75 CHF / 2 Stück
Verfügbar ab: 14-02-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Dickenbereich von 0,75 bis 3,0 mm
  • Längen 8, 16 und 24 cm
  • Breite 1 bis 2 cm
  • 2 Packungen
Spezifikation
Spezifikation
SE 600 Chroma, SE 600 Standard, SE 400 Vertikale Elektrophorese-Einheit
2 cm x 16 cm x 0,75mm
0,02 in.
16 cm
Abstandshalter
2/Packung
0.07 cm
2 cm