Learn More
Hoefer™ Distanzstücke für SE 600 Chroma, SE 600 Standard oder SE 400 Vertikale Elektrophoresesysteme
Zubehörteile für SE 600 Chroma, SE 600 Standard oder SE 400 vertikale Elektrophoresegeräte
Marke: Hoefer™ SE6119-2-1.0
Beschreibung
- Dickenbereich von 0,75 bis 3,0 mm
- Längen 8, 16 und 24 cm
- Breite 1 bis 2 cm
- 2 Packungen
Spezifikation
SE 600 Chroma, SE 600 Standard, SE 400 Vertikale Elektrophorese-Einheit | |
2 cm x 16 cm x 1,0 mm | |
0,03 in. | |
16 cm |
Abstandshalter | |
2/Packung | |
0.1 cm | |
2 cm |