Learn More
Thermo Scientific™ BioMate™ 160 UV/VIS-Spektralphotometer
Führen Sie mit dem Thermo Scientific BioMate 160 UV/VIS-Spektralphotometer automatisierte Messungen von Nukleinsäuren, Proteinen und Zellkulturen durch.
Marke: Thermo Scientific™ 840-301300
10584.30 CHF gültig bis 2025-07-13
Benutzen Sie den Promotions-Code "24135" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Führen Sie mit dem automatisierten und netzwerkfähigen Thermo Scientific™ BioMate™ 160 UV/VIS-Spektralphotometer quantitative Messungen in Life-Science-Laboren durch. Das BioMate 160Spektrophotometerbietet vorprogrammierte Assay-Methoden für die Messung von Nukleinsäure- und Proteinkonzentrationen sowie für Zellkulturmessungen. Diese Plattform ist für Anwenderfreundlichkeit und Leistungsfähigkeit optimiert und verfügt über einen Farb-Touchscreen mit hoher Auflösung, optionale WLAN-Vernetzung und ein robustes Design.
Das BioMate UV/VIS-Spektralphotometer bietet die Automatisierung von Optionen für hohen Durchsatz und ist unbeeinflusst vom Raumlicht. Daher kann es mit offenem Deckel eingesetzt werden, was zu einer höheren Arbeitsgeschwindigkeit führt und bequemer in der Handhabung ist. Die Software umfasst vorprogrammierte biowissenschaftliche Methoden wie z. B. Nukleinsäure (A260), Protein (A280 und A205), kolorimetrische Assays zur Proteinbestimmung und OD600.
Zur Vereinfachung der Probenahme und um Messungen mit hohem Durchsatz und Temperaturkontrolle zu ermöglichen, wurde eine vollständige Palette an Zubehör, einschließlich automatischer Küvettenwechsler und Küvettenhalter, Sipper und Faseroptik-Sonden entwickelt.
Merkmale:
- 7 Zoll Touchscreen-Benutzeroberfläche mit hoher Auflösung
- Vorprogrammierte biowissenschaftliche Methoden
- Netzwerkfähig (WLAN-Adapter erhältlich)
- Unbeeinflusst vom Raumlicht für den 'Betrieb mit offenem Deckel'
- Sipper-Zubehör
- Auskleidung der Probenkammer entnehmbar und waschbar, mit magnetischer Befestigung und Niederhalter
- Fasst Küvetten mit bis zu 100 mm Lichtweg
- (Optional) Küvettenwechsler mit 8 Positionen und umschaltbarem Revolver
- (Optional) Küvettenwechsler mit 4 Positionen (Küvetten mit langem Lichtweg)
- (Optional) Einzelküvettenhalter mit Peltier-Thermostat (20 °C bis 60 °C)
Entwickelt für:
- Labore für fortgeschrittene Lehrveranstaltungen
- R&D-Abteilungen
- Anwendungen, die hohen Durchsatz oder Temperaturkontrolle erfordern
Spezifikation
±0,002 A | |
Bietet Platz für (optional): Küvettenwechsler mit 8 Positionen , 4 Positionen, Küvettenwechsler (Zellen mit langem Pfad) , Peltier-thermostatisierter Küvettenhalter (20-60 °C) , Zubehör für Sipper , Glasfaser-Sondenkupplung |
|
Zwei Silizium-Fotodioden | |
35.5 x 38.5 x 19.5 cm | |
UV-Vis Spec + EU Power Cable | |
(Bei 500 nm nach 1 Stunde Aufwärmen) < 0,0005 A/Std. | |
Touchscreen | |
(RMS bei 500 nm 60 aufeinander folgenden Messungen) ≤ 0,00020 A bei 0 A bei 260 und 500 nm ≤ 0,00030 A bei 1 A bei 260 und 500 nm ≤ 0,00040 A bei 2 A bei 260 und 500 nm |
|
±0,002 A bei 0,5 A; ±0,004 A bei 1,0 A; ±0,008 A bei 2,0 A | |
-2 A bis +3,5 A | |
Drucker zum Aufstecken verfügbar | |
<1,0 %T 198 nm (KCl), <0,05 %T bei 220 nm (NaI), <0,03 %T bei 340 nm (NaNO2) | |
±0,5 nm | |
±0,2 nm |
Analysenzertifikat (COA), Konformitätszertifikat (COC) | |
Einzelner USB-A Duplex USB-A Datenexport zum Netzwerk oder PC über USB, Ethernet oder WLAN-USB-Adapter, verfügbar Druckfunktion über USB, Ethernet oder WLAN-USB-Adapter verfügbar |
|
Hochauflösender 7 Zoll-Farb-Touchscreen,neigbar, 800 x 1280 Pixel | |
2 nm | |
190 bis 1100 nm | |
Externer AC-zu-DC-Wandler. Automatische Spannungs- und Frequenzeinstellung (Hz), 100/240 V, 50/60 Hz | |
> 5 Jahre typisch, 3 Jahre garantiert | |
Zweistrahl | |
-3 A bis +5 A | |
±0,001 A bei 1 A, gemessen bei 1,0 A bei 546 nm | |
Langsam, mittel und schnell – bis zu 1.600 nm/min | |
2 Jahre standardmäßig mit 1 Jahr Verlängerung nach Registrierung des Geräts bei Thermo Fisher Scientific innerhalb von 6 Monaten ab Kaufdatum | |
0.1 nm, 0.2 nm, 0.5 nm, 1 nm, 2 nm, 5 nm | |
7.5 kg |
Aktionen
-
Mehrere Hersteller
Steigern Sie Ihre Getränketests mit Präzisionslösungen
Erhalten Sie erstaunliche Einsparungen bei Produkten für Ihre AnalysenAktionscode: 24135Gültig bis zum: 2025-07-13