Learn More
Hoefer™ Mighty Small™ II Vertikales Mini-Elektrophoresesystem
Vorteile eines kleinen Formats in Kombination mit einer effizienten Kühlung für das schnelle Screening von Proteinen und Nukleinsäuren
776.00 CHF - 831.00 CHF
Produkte 7
Produktcode Marke Enthält Höhe (metrisch) Länge (metrisch) Gel Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Enthält Höhe (metrisch) Länge (metrisch) Gel Preis Menge & Verfügbarkeit  
11925358
Zubehör anzeigen Unterlagen ansehen
Hoefer™
SE250
Obere Pufferkammer, untere Pufferkammer, verriegelbarer Sicherheitsdeckel mit Kabeln, zehn 10 x 8 cm-Glasplatten, zwei 10 x 8 cm gekerbte Platten aus Aluminiumoxid, vier gefederte Klemmen, Geldichtung, Hilfe für die Well-Lokalisierung und Abstandshalter 16 cm 8 cm
776.00 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 28-07-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
11935358
Zubehör anzeigen Unterlagen ansehen
Hoefer™
SE260B
Obere Pufferkammer, untere Pufferkammer, verriegelbarer Sicherheitsdeckel mit Kabeln, zehn 10 x 8 cm-Glasplatten, vier gefederte Klemmen, Geldichtung, Hilfe für die Well-Lokalisierung und Abstandshalter 18 cm 8/10.5 cm
776.00 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 20-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
10137294
Zubehör anzeigen Unterlagen ansehen
Hoefer™
SE260-10A-.75
Untere Pufferkammer, obere Pufferkammer/Kühlkern, Sicherheitsdeckel mit Hochspannungskabeln, Gusswanne mit Dichtungsset, Klemmen-Baugruppen für den Guss, Nocken, Glasplatten, rechteckig 10 x 8 cm, Aluminiumplatten, gekerbt, 10 x 8 cm, Federklemmen, Kämme, 10-Well, T-förmige Distanzstücke (0,07 cm), Beschriftungen zum Auffinden der Wells, Gelversiegelung 18 cm 8/10.5 cm
822.00 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 11-08-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15182345
Unterlagen ansehen
Hoefer™
SE260-10A-1.5
Untere Pufferkammer, obere Pufferkammer/Kühlkern, Sicherheitsdeckel mit Hochspannungskabeln, Gusswanne mit Dichtungsset, Klemmen-Baugruppen für den Guss, Nocken, Glasplatten, rechteckig 10 x 8 cm, Aluminiumplatten, gekerbt, 10 x 8 cm, Federklemmen, Kämme, 10-Well, T-förmige Distanzstücke (0,15 cm), Beschriftungen zum Auffinden der Wells, Gelversiegelung 18 cm 8/10,5 cm
831.00 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 20-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
11519683
Zubehör anzeigen Unterlagen ansehen
Hoefer™
SE250-10A-.75
Untere Pufferkammer, obere Pufferkammer/Kühlkern, Sicherheitsdeckel mit Hochspannungskabeln, Gusswanne mit Dichtungsset, Klemmen-Baugruppen für den Guss, Nocken, Glasplatten, rechteckig 10 x 8 cm, Aluminiumoxidplatten, gekerbt, 10 x 8 cm, Federklemmen, Kämme 16 cm 8 cm
813.00 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 20-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
13409436
Unterlagen ansehen
Hoefer™
SE250-10A-1.0
Mini-Vertikal-Elektrophoresesystem, komplett mit 1 mm-Zubehör 18 cm 8 cm
813.00 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 20-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15192345
Unterlagen ansehen
Hoefer™
SE250-10A-1.5
Mini-Vertikal-Elektrophoresesystem, komplett mit 1.5 mm-Zubehör 18 cm 8 cm
813.00 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 02-07-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Vorteile eines kleinen Formats in Kombination mit einer effizienten Kühlung für das schnelle Screening von Proteinen und Nukleinsäuren
  • Führen Sie zwei Gele gleichzeitig aus
  • Erstellen Sie hochauflösende Trennungen in nur 45 Minuten, ohne dass das Band “verzerrt”
  • Verwenden Sie Aluminiumoxidplatten (im Lieferumfang der angegebenen Modelle enthalten) für eine effiziente Kühlung
  • Puffervolumen: 300 ml
Anwendungen:
Ideal für gleichförmiges und gradientes Acrylamid, Agarose, IEF, Agarose zur Feldumkehrung und 2-D-Elektrophorese
Certifications
CE-Kennzeichnung, CSA C22.2 1010.1, EN61010-1, UL3101-1.
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Hoefer™ Mighty Small™ II Vertikales Mini-Elektrophoresesystem