Learn More
Hoefer™ Mighty Small™ II Vertikales Mini-Elektrophoresesystem
Vorteile eines kleinen Formats in Kombination mit einer effizienten Kühlung für das schnelle Screening von Proteinen und Nukleinsäuren
Marke:  Hoefer™ SE250-10A-1.5
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15192345
  • 813.00 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 27-08-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Includes: SE250-Basissystem Obere Pufferkammer, untere Pufferkammer, verriegelbarer Sicherheitsdeckel mit Kabeln, zehn 10 x 8 cm große Glasplatten, zwei 10 x 8 cm große gekerbte Platten aus Aluminiumoxid, vier Federklemmen, Gelversiegelung, Well-Lokalisierungs-Aufkleber und Abstandshalter. SE250-Komplettsystem zusätzlich mit: Dual-Gel-Rollen, zwei 0.75 mm dicken 10-Well-Kämmen und zwei Paar 0.75 mm dicken Abstandhaltern. SE260-Basissystem Enthält dieselben Elemente wie das SE250-Basissystem, außer Glas- und Aluminiumoxidplatten.SE260-Komplettsystem Zusätzliche Dual-Gel-Rollen, 10 10.5 x 10 cm große Glasplatten, fünf 10.5 x 10 cm große gekerbte Aluminiumoxidplatten und zwei 10-Well-Kämme und zwei Paar Abstandhalter (entweder 0.75 mm oder 1.5 mm dick; siehe Bestelltabelle).
Beschreibung
Beschreibung
Vorteile eines kleinen Formats in Kombination mit einer effizienten Kühlung für das schnelle Screening von Proteinen und Nukleinsäuren
  • Führen Sie zwei Gele gleichzeitig aus
  • Erstellen Sie hochauflösende Trennungen in nur 45 Minuten, ohne dass das Band “verzerrt”
  • Verwenden Sie Aluminiumoxidplatten (im Lieferumfang der angegebenen Modelle enthalten) für eine effiziente Kühlung
  • Puffervolumen: 300 ml
Anwendungen:
Ideal für gleichförmiges und gradientes Acrylamid, Agarose, IEF, Agarose zur Feldumkehrung und 2-D-Elektrophorese
Certifications
CE-Kennzeichnung, CSA C22.2 1010.1, EN61010-1, UL3101-1.
Spezifikation
Spezifikation
EN61010-1, UL61010A-1, CSA C22.2 1010.1, CE
Mini-Vertikal-Elektrophoresesystem, komplett mit 1.5 mm-Zubehör
7 Zoll
Elektrophoreseeinheit
8 cm
18 cm
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Hoefer™ Mighty Small™ II Vertikales Mini-Elektrophoresesystem > Mit 1.5 mm-Zubehör