Learn More
Hoefer™ HE 99X Max-Submarine-Elektrophoreseeinheit
Ermöglicht verschmutzungsfreies Gelgießen ohne Klebeband oder Trenner
548.00 CHF - 712.00 CHF
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | EN61010-1, UL61010A-1, CSA C22.2 1010.1, CE |
---|---|
Typ | Horizontale Agarose-Elektrophorese-Einheit |
Luftfeuchtigkeitsbereich | Bis 80 % |
Probengröße | 60 |
Maximale Temperatur (angloamerikanisch) | 113 °F |
Produktcode | Marke | Enthält | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Enthält | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11519573
|
Hoefer™
HE99X |
Pufferkammereinheit, Sicherheitsdeckel mit Hochspannungskabeln, Schaumdichtungen, Wasserwaage |
548.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 20-02-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
12004817
|
Hoefer™
HE99X-15-1.5 |
Pufferkammereinheit, Sicherheitsdeckel mit Hochspannungskabeln, 15 x 20 cm Laufschale, 15 x 20 cm Gießtablett, Schaumdichtungen, Wasserwaage, 1.5 mm dick, 15-Well Kamm, Kammaufsatz |
712.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 06-03-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- Das Gerät bietet eine Vielzahl von Gellängen zur maximalen Auflösung der DNA-Fragmente
- Zur nichtsubmarinen Verarbeitung von Gelen sind Agarose-Brücken vorhanden
- Die robuste Bauweise gewährleistet Zuverlässigkeit und Sicherheit
Spezifikation
EN61010-1, UL61010A-1, CSA C22.2 1010.1, CE | |
Bis 80 % | |
113 °F | |
40.5 oz. | |
14.1 x 7.1 x 5.5 Zoll (36 x 18.2 x 14 cm) | |
5.9, 3.9 oder 7.8Zoll. | |
15, 10 oder 20 cm | |
5.9 Zoll | |
15 cm | |
14 cm | |
20 w |
Horizontale Agarose-Elektrophorese-Einheit | |
60 | |
45 °C | |
1200 ml | |
14.1 Zoll | |
36 cm | |
7.1 Zoll | |
18.2 cm | |
5,5 in. | |
200 V | |
100 mA |