Learn More
Hoefer™ HE 99X Max-Submarine-Elektrophoreseeinheit
Ermöglicht verschmutzungsfreies Gelgießen ohne Klebeband oder Trenner
Marke:  Hoefer™ HE99X-15-1.5
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 12004817
  • 712.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 07-03-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Includes:
Pufferkammer mit Elektroden und Nivellierfüßen, Sicherheitsdeckel mit Kabeln, Wasserwaage. Das Komplettsystem (03-500-121) umfasst auch ein 15 x 20 cm großes Gelgießtablett und ein UV-transparentes Verarbeitungstablett; 1.5 mm dicker Kamm mit 15 Mulden; einstellbarer Kammaufsatz zur Kontrolle der Probenmuldentiefe
Beschreibung
Beschreibung
  • Das Gerät bietet eine Vielzahl von Gellängen zur maximalen Auflösung der DNA-Fragmente
  • Zur nichtsubmarinen Verarbeitung von Gelen sind Agarose-Brücken vorhanden
  • Die robuste Bauweise gewährleistet Zuverlässigkeit und Sicherheit
Spezifikation
Spezifikation
EN61010-1, UL61010A-1, CSA C22.2 1010.1, CE
Bis 80 %
60
45 °C
1200 ml
14.1 Zoll
36 cm
7.1 Zoll
18.2 cm
5,5 in.
200 V
100 mA
Horizontale Agarose-Elektrophorese-Einheit
Pufferkammereinheit, Sicherheitsdeckel mit Hochspannungskabeln, 15 x 20 cm Laufschale, 15 x 20 cm Gießtablett, Schaumdichtungen, Wasserwaage, 1.5 mm dick, 15-Well Kamm, Kammaufsatz
113 °F
40.5 oz.
36 x 18.2 x 14 cm (14.1 x 7.1 x 5.5 in.)
5.9, 3.9 oder 7.8Zoll.
15, 10 oder 20 cm
5.9 Zoll
15 cm
14 cm
20 w