Learn More
Hoefer™ HE 99X Max-Submarine-Elektrophoreseeinheit
Ermöglicht verschmutzungsfreies Gelgießen ohne Klebeband oder Trenner
Marke: Hoefer™ HE99X
Includes:
Pufferkammer mit Elektroden und Nivellierfüßen, Sicherheitsdeckel mit Kabeln, Wasserwaage. Das Komplettsystem (03-500-121) umfasst auch ein 15 x 20 cm großes Gelgießtablett und ein UV-transparentes Verarbeitungstablett; 1.5 mm dicker Kamm mit 15 Mulden; einstellbarer Kammaufsatz zur Kontrolle der Probenmuldentiefe
Beschreibung
- Das Gerät bietet eine Vielzahl von Gellängen zur maximalen Auflösung der DNA-Fragmente
- Zur nichtsubmarinen Verarbeitung von Gelen sind Agarose-Brücken vorhanden
- Die robuste Bauweise gewährleistet Zuverlässigkeit und Sicherheit
Spezifikation
EN61010-1, UL61010A-1, CSA C22.2 1010.1, CE | |
Bis 80 % | |
60 | |
45 °C | |
1200 ml | |
14.1 Zoll | |
36 cm | |
7.1 Zoll | |
18.2 cm | |
5,5 in. | |
200 V | |
100 mA |
Horizontale Agarose-Elektrophorese-Einheit | |
Pufferkammereinheit, Sicherheitsdeckel mit Hochspannungskabeln, Schaumdichtungen, Wasserwaage | |
113 °F | |
40.5 oz. | |
14.1 x 7.1 x 5.5 Zoll (36 x 18.2 x 14 cm) | |
5.9, 3.9 oder 7.8Zoll. | |
15, 10 oder 20 cm | |
5.9 Zoll | |
15 cm | |
14 cm | |
20 w |