Learn More
Hoefer™ TRANSFERMODUL 10X10 CM F. MINI VE
Für den Transfer von zwei Minigelen in den MiniVE-Tank
Marke: Hoefer™ SE302
Includes: Blot-Modul, 3 0.25 Zoll (6 mm) dicke Dacron™-Schwämme, 25 Blatt Blotter-Papier
Beschreibung
- MiniVE kann bis zu zwei Blot-Module gleichzeitig aufnehmen
- Vier Gele können in 45 Min. mit nur 300 ml Puffer übertragen werden
Spezifikation
EN61010-1, UL61010A-1, CSA C22.2 1010.1, CE | |
Blot-Modul | |
Blot-Modul, 25 Blätter Blotter-Papier, vier 6 mm starker Dacron™ Schwamm | |
45 °C | |
300 mL | |
10,5 oder 8 cm | |
10 cm | |
100 mA |
10 x 10,5 cm oder 10 x 8 cm Fertiggel | |
Bis 80 % | |
113 °F | |
10.14 oz. | |
4.13 oder 3.14 Zoll | |
3.93 in. | |
15 w |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Viewing 1-5 of 8
HOE001 Hoefer Catalogue 2009 10
DateigrößeVersion: 9.7 MB
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Hoefer™ TRANSFERMODUL 10X10 CM F. MINI VE > Gel-Größe: 10 x 10.5 cm oder 10 x 8 cm
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur