Learn More
Cole-Parmer™ HM-200 Series Flask/Funnel Heating Mantle with Controller
The HM-200 Series Flask/Funnel Heating Mantle has an opening in its base that accommodates a wide variety of flasks and 60° funnels.
745.00 CHF - 1255.00 CHF
Spezifikation
Zur Verwendung mit Rundboden- und birnenförmige Kolben und 60°-Trichter
Spannung 230 V
Auskleidungsmaterial Scheibe aus Edelstahl
Kennwerte der Stromversorgung UK- und EU-Stecker
Produkttyp Heizmantel
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Kapazität (metrisch) Wirkleistung Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Kapazität (metrisch) Wirkleistung Preis Menge & Verfügbarkeit  
11522704
Zubehör anzeigen Unterlagen ansehen
Cole-Parmer™
36101-05
500 bis 1000 ml 240 W
745.00 CHF
1 Stück
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
11532704
Zubehör anzeigen Unterlagen ansehen
Cole-Parmer™
36101-15
2000 bis 5000 ml 600 W
1255.00 CHF
1 Stück
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Geeignet für 60 ° C-Trichter, birnenförmige oder Rundkolben. Elektrothermischer™ EMV-Serie Verguss-sicherer Elektromantel ist für eine große Auswahl an Kolben und Trichtergrößen ausgelegt und bietet zusätzliche Flexibilität. Die Edelstahlverkleidung über dem Heizelement bietet zusätzlichen elektrischen und mechanischen Schutz vor verschütteten Flüssigkeiten und erleichtert die Reinigung.
  • Ceramic fiber insulation keeps case cool.
  • Built-in power controller offers convenience.
  • Chemical-resistant polypropylene housing.
  • Funnel-shaped cavity with a base opening allows uses with 60° funnels and a wide variety of round bottom and pear shaped flasks.
  • Heating mantles have maximum element temperature of 842°F(450°C).
  • Ceramic fiber insulation keeps the polypropylene housing cool.
  • Built-in power controller with dial markings from 1 to 10 offer repeatability.
  • The ''power on'' and ''heater on'' lights indicate if the unit is on.
  • The 36101-series heating mantles with stainless steel (SS) liner over the heating element offer protection against spills and make cleaning easier.
  • The 36104-series heating mantles include a safety earth (ground) screen to provide operator safety.
  • All mantles (except 5000 mL models) feature a single support rod clamp that accepts a 1/2 in. rod.
Spezifikation
Spezifikation
Rundboden- und birnenförmige Kolben und 60°-Trichter
Scheibe aus Edelstahl
Heizmantel
50/60 Hz
230 V
UK- und EU-Stecker
450 °C
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Cole-Parmer™ HM-200 Series Flask/Funnel Heating Mantle with Controller