Learn More
Cole-Parmer™ HM-200 Series Flask/Funnel Heating Mantle with Controller
The HM-200 Series Flask/Funnel Heating Mantle has an opening in its base that accommodates a wide variety of flasks and 60° funnels.
Marke: Cole-Parmer™ 36101-15
1041.44 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21658" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Geeignet für 60 ° C-Trichter, birnenförmige oder Rundkolben. Elektrothermischer™ EMV-Serie Verguss-sicherer Elektromantel ist für eine große Auswahl an Kolben und Trichtergrößen ausgelegt und bietet zusätzliche Flexibilität. Die Edelstahlverkleidung über dem Heizelement bietet zusätzlichen elektrischen und mechanischen Schutz vor verschütteten Flüssigkeiten und erleichtert die Reinigung.
- Für zusätzliche Flexibilität durch das Fassungsvermögen für eine Vielzahl an Kolben- und Trichtergrößen.
- Mit Edelstahlbeschichtung über den Heizelementen für einen zusätzlichen elektrischen und mechanischen Schutz gegen Verschüttungen und eine einfachere Reinigung.
- Bodenöffnung ist mit Rundboden- und birnenförmigen Kolben und 60 °-Trichtern mit verschiedenen Durchmessern kompatibel
- Fassungsvermögen von 500 ml bis 5 Liter
- Heizelementspule ist innerhalb einer thermisch isolierten Kassette aufgehängt und bietet maximalen Hitzetransfer und Halt
- Außengehäuse, das “kühl bei Berührung” ist
- Maximale Elementtemperatur beträgt 450 °C
- Integrierter Energieregulator
- Austauschbare, isolierte Heizkassette
- Anzeigelampen für Strom und Wärmebetrieb
- Chemisch beständiges Außengehäuse aus Polypropylen
- Doppelsicherungen für zusätzliche Sicherheit
- Geerdete Edelstahlummantelung für zusätzlichen Schutz bei Verschüttungen
- Klemme für Befestigungsstangen mit 1.3 cm Durchmesser
- Befestigungsstangen getrennt erhältlich
Spezifikation
2000 to 5000 mL (67.6 to 169.1 oz.) | |
Rundboden- und birnenförmige Kolben und 60°-Trichter | |
230 V | |
UK- und EU-Stecker | |
5.96 kg | |
450 °C | |
50/60 Hz |
2000 bis 5000 ml | |
400 x 350 x 190 mm | |
Scheibe aus Edelstahl | |
600 W | |
Heizmantel | |
67.6 to 169.1 oz. |