Learn More
PEPperCHIP™ HIV-1Env gp160-Mikroarray
HIV-1Env gp160-Mikroarray mit 856 proteinspezifischen Peptiden, die doppelt gedruckt werden. Das Mikroarray kann für die Epitopkartierung, das Serumscreening oder die Biomarkerforschung verwendet werden.
Marke:  PEPperCHIP™ SPC.014.001
Artikelnummer. 16367758
  • 643.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 06-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Microarray-Inhalt: Umschlag Glykoprotein (Env) gp160 vom HIV-Typ1 in 2 Ketten gespalten: Oberflächenprotein gp120 und Transmembranprotein gp41
  • Peptidlänge/Überlappung: 15 aa/ 14 aa
  • Anzahl Peptide: 856 gedruckt in Duplikat- und HA-, Polio- und c-Myc-Kontrollpeptiden
Spezifikation
Spezifikation
PEPperSlide™ PEGMA/PMMA
1 Objektträger
1 mm
Transparent
Individueller Barcode für jedes Microarray
Hochdichtes Peptid-Mikroarray
Unsteril
3 Array-Kopien pro Mikroarray
Kombinatorische Peptidsynthese durch Aminosäure-Laserdruck
ISO 9001:2015
RUO
Mikroglas
Antikörpervalidierung, Epitopkartierung, Serumscreening, Biomarker-Erkennung
75,4 x 25 mm
Dokumentation
Datasheets
Methods & Protocols
Product Guides
Name des Produkts
PEPperCHIP™ HIV-1Env gp160-Mikroarray > Menge: 1 Objektträger