Learn More
Cytiva HiTrap™ TALON™ Crude vorgepackte Säulen
Zur Reinigung von Histidin-markierten rekombinanten Proteinen durch immobilisierte Metallaffinitäts-Chromatographie (IMAC). Cytiva Lifescience™ HiTrap™ TALON™ Crude vorgepackte Säulen bieten ein kobaltbasiertes Medium, das die Proteinreinigung unter nativen oder denaturierenden Bedingungen ermöglicht.
69.15 CHF - 865.00 CHF
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Anwendung) Zur Aufreinigung von Histidin-getaggten rekombinanten Proteinen durch immobilisierte Metallaffinitätschromatographie, mit Puffer und leicht mit 0,5 M NaOH regeneriert
Lagerungsbedingungen 4 bis 8 °C
Produkttyp HiTrap Talon™ grob vorgepackte Säule
Flussrate 1 bis 4 ml/min
Partikelgröße 60 bis 160 μm
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
12034118
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Cytiva
28-9537-67
5 x 5 ml
865.00 CHF
5 Stück
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
11618893
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Cytiva
28-9537-66
5 x 1 ml
257.00 CHF
5 Stück
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
15147946
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Cytiva
29048565
1 x 1 ml
69.15 CHF
1 Milliliter
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Kobalt-basiertes IMAC-Medium, das im Vergleich zu nickelgeladenen Medien eine andere Selektivität bietet. Ermöglicht die Proteinaufreinigung unter nativen oder denaturierenden Bedingungen und kann mit prokaryotischen und eukaryotischen Expressionssystemen verwendet werden.
  • Vorgepackt mit kobaltbasierten Chromatographiemedien
  • Bindungsvermögen ca. 7 mg MBP
  • Maximale Druckbelastung: 3 bar
  • Säulenmaterial: Polypropylen
  • Kompatibel mit gängigen Puffern und problemlos mit 0.5 M NaOH regenerierbar
  • 1 und 5 ml-Säulen
Medien
  • Ligand: TALON™ Superflow Cobalt-IMAC
  • Matrix: 6 % quervernetzte Agarose
  • Durchschnittliche Partikelgröße: 60 bis 160 μm
  • pH-stabiler Arbeitsbereich: 3 bis 12
1
    ml-Säulen
  • Säuleninnendurchmesser: 7 mm
  • Fließgeschwindigkeit: 1 bis 4 ml/min
5 ml-Säulen
  • Säuleninnendurchmesser: 16
  • Fließgeschwindigkeit: 5 bis 20 ml/min
Spezifikation
Spezifikation
Zur Aufreinigung von Histidin-getaggten rekombinanten Proteinen durch immobilisierte Metallaffinitätschromatographie, mit Puffer und leicht mit 0,5 M NaOH regeneriert
HiTrap Talon™ grob vorgepackte Säule
60 bis 160 μm
3 bar
3 bis 12
Talon Superflow Cobalt-IMAC
4 bis 8 °C
1 bis 4 ml/min
Polypropylen
6 % hochvernetzte Agarose
20 % Ethanol
Videos
Sicherheit und Handhabung
Mehr anzeigen
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Cytiva HiTrap™ TALON™ Crude vorgepackte Säulen