Learn More
Cytiva HiTrap™ TALON™ Crude vorgepackte Säulen
Zur Reinigung von Histidin-markierten rekombinanten Proteinen durch immobilisierte Metallaffinitäts-Chromatographie (IMAC). Cytiva Lifescience™ HiTrap™ TALON™ Crude vorgepackte Säulen bieten ein kobaltbasiertes Medium, das die Proteinreinigung unter nativen oder denaturierenden Bedingungen ermöglicht.
Marke:  Cytiva 28-9537-66
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11618893
  • 257.00 CHF / 5 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Kobalt-basiertes IMAC-Medium verfügt über eine andere Selektivität als Medien, die Nickel enthalten. Erlaubt Proteinaufreinigung unter nativen oder denaturierenden Bedingungen und kann mit prokaryotischen und eukaryotischen Expressionssystemen angewendet werden.
  • Vorgepackt mit Kobalt-basiertem Chromatographiemedium
  • Bindungsvermögen beträgt ungefähr 7 mg MBP
  • Maximaldruck: 3 bar
  • Säulenmaterial: Polypropylen
  • Mit allen gängigen Puffern kompatibel und einfach mit 0.5 M NaOH zu regenerieren
  • 1 und 5 ml-Säulen
Medium
  • Ligand: TALON™ Superflow Kobalt-IMAC
  • Matrix: 6 % quervernetzte Agarose
  • Durchschnittliche Partikelgröße: 60 bis 160 μm
  • pH-Stabilität in Betriebsumgebung: 3 bis 12
1 ml-Säulen
  • Säulen-Innendurchmesser: 7 mm
  • Flussrate: 1 bis 4 ml/min
5 ml-Säulen
  • Säulen-Innendurchmesser: 16
  • Flussrate: 5 bis 20 ml/min
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
5 x 1 ml
4 bis 8 °C
0.27 in.
0.7 cm
60 bis 160 μm
3 bar
3 bis 12
Talon Superflow Cobalt-IMAC
Zur Aufreinigung von Histidin-getaggten rekombinanten Proteinen durch immobilisierte Metallaffinitätschromatographie, mit Puffer und leicht mit 0,5 M NaOH regeneriert
Bis zu 20 mg Histidin-markiertes Protein1
HiTrap Talon™ grob vorgepackte Säule
1 bis 4 ml/min
Polypropylen
6 % hochvernetzte Agarose
20 % Ethanol
5 x 1 ml
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
  • EUH208-Enthält Cobalt. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P241-Explosionsgeschützte elektrische Betriebsmittel/Lüftungsanlagen/ Beleuchtung/Werkzeuge verwenden.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P235-Kühl halten.
  • P405-Unter Verschluss aufbewahren.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Ethanol, Methanol, Cobalt