Learn More
Cytiva HiTrap™ Ocyl-FF Säulen
Vorgepackte Säulen für bequeme und schnelle Trennungen
282.00 CHF - 600.00 CHF
Spezifikation
Produkttyp HiTrap Octyl FF
Zur Verwendung mit (Anwendung) Zum Screening von Selektivität, Bindung und Elutionsbedingungen sowie Aufreinigungen im kleinen Maßstab
Höhe (angloamerikanisch) 0.984 Zoll
Höhe (metrisch) 25 mm
Ligandentyp Octyl
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Säulenbettvolumen Innendurchmesser (metrisch) Flussrate Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Säulenbettvolumen Innendurchmesser (metrisch) Flussrate Preis Menge & Verfügbarkeit  
10722817
Unterlagen ansehen
Cytiva
17-1359-01
5 x 1 ml 1 ml 7 mm < 1 ml/min
282.00 CHF
5 Stück
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
11515035
Unterlagen ansehen
Cytiva
17-5196-01
5 x 5 ml 5 ml 16 mm < 5 ml/min
600.00 CHF
5 Stück
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Flexibles Konzept - kann mit Spritze, Laborpumpe oder Chromatographiesystem zum Einsatz kommen
  • Erhältlich in Größen von 1 ml und 5 ml
  • Hohe Flussraten und hohe Kapazitäten
  • Einfache Skalierung durch Reihenschaltung von Säulen
  • Maximale Flussraten: 4 ml/min bei 1 ml-Säulen und 20 ml/min bei 5 ml-Säulen
Spezifikation
Spezifikation
HiTrap Octyl FF
0.984 Zoll
Octyl
Octyl Sepharose 4 Fast Flow
45 bis 165 μm
4 % hochvernetzte Agarose
Zum Screening von Selektivität, Bindung und Elutionsbedingungen sowie Aufreinigungen im kleinen Maßstab
25 mm
Polypropylen
5 Bar [0.5 MPa] (70 psi)
3 bis 13
4 °C bis 30 °C, 20 %iges Ethanol
Videos
Sicherheit und Handhabung
Mehr anzeigen
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Cytiva HiTrap™ Ocyl-FF Säulen