Learn More
Cytiva HiTrap™ Ocyl-FF Säulen
Vorgepackte Säulen für bequeme und schnelle Trennungen
Marke: Cytiva 17-5196-01
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Flexibles Konzept - kann mit Spritze, Laborpumpe oder Chromatographiesystem zum Einsatz kommen
- Erhältlich in Größen von 1 ml und 5 ml
- Hohe Flussraten und hohe Kapazitäten
- Einfache Skalierung durch Reihenschaltung von Säulen
- Maximale Flussraten: 4 ml/min bei 1 ml-Säulen und 20 ml/min bei 5 ml-Säulen
Spezifikation
5 ml | |
16 mm | |
< 5 ml/min | |
5 x 5 ml | |
25 mm | |
Polypropylen | |
5 Bar [0.5 MPa] (70 psi) | |
3 bis 13 | |
4 °C bis 30 °C, 20 %iges Ethanol |
0.629 Zoll | |
HiTrap Octyl FF | |
Zum Screening von Selektivität, Bindung und Elutionsbedingungen sowie Aufreinigungen im kleinen Maßstab | |
0.984 Zoll | |
Octyl | |
Octyl Sepharose 4 Fast Flow | |
45 bis 165 μm | |
4 % hochvernetzte Agarose |
Sicherheit und Handhabung
Signalwort
Gefahrenkategorie
Gefahrenhinweis
Sicherheitshinweis
- Achtung
Gefahrenkategorie
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
Gefahrenhinweis
- H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
Sicherheitshinweis
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P241-Explosionsgeschützte elektrische Betriebsmittel/Lüftungsanlagen/ Beleuchtung/ verwenden.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.