Learn More
Cytiva HiTrap™ IEX vorgepackte HP-Säulen
Für Proteinaufreinigung mit hoher Auflösung in kleinem Maßstab. Vorgepackte Cytiva Life Sciences™ HiTrap™ IEX HP Säulen sind sofort einsatzbereite, starke kationenaustauschende Säulen, die mit Sepharose™ High Performance vorgepackt sind.
55.60 CHF - 585.00 CHF
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) | Menge | Flussrate | Medientyp | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) | Menge | Flussrate | Medientyp | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
10647265
|
Cytiva
17-1151-01 |
1 ml | 5 Packungen | <4 ml/min | SP Sepharose HP |
213.00 CHF
5 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||
11748508
|
Cytiva
17-1152-01 |
5 ml | 5 Packungen | <20 ml/min | SP Sepharose HP |
585.00 CHF
5 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||
11758508
|
Cytiva
17-1153-01 |
1 ml | 5 Packungen | <4 ml/min | Q Sepharose HP |
210.00 CHF
5 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||
11768508
|
Cytiva
17-1154-01 |
5 ml | 5 Packungen | <20 ml/min | Q Sepharose HP |
585.00 CHF
5 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||
15157956
|
Cytiva
29051324 |
1 mL | Jeweils | <4 ml/min | SP Sepharose HP |
55.60 CHF
1 Milliliter |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||
15177956
|
Cytiva
29051325 |
1 mL | Jeweils | <4 ml/min | Q Sepharose HP |
55.70 CHF
1 Milliliter |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||
Beschreibung
- Vorgepackt mit Q oder SP Sepharose High Performance
- Die unkomplizierte Handhabung führt zu schnellen, einfachen und reproduzierbaren Auftrennungsergebnissen mit hoher Ausbeute unter Verwendung einer oder mehrerer in Reihe geschalteter Säulen
- Kann mit einer Spritze, Peristaltikpumpe oder einem Chromatographiesystem verwendet werden
- Maximaldruck: 3 bar
- 1 und 5 ml-Säulen aus Polypropylen
- Partikelgröße: 24 bis 44 μm
- pH-Stabilität in Betriebsumgebung: 4 bis 13
Q Sepharose
Ligand: Quaternäre Amine
Ionenaustauscher-Typ: Starker Anionenaustauscher
- Ligand: Sulphopropyl
- Ionenaustauscher-Typ: Starker Kationenaustauscher
- Ionenkapazität: 0.15 bis 0.20 mmol H+/ml
- Säulenbettabmessungen: 7 x 25 mm
- Flussrate: max 4 ml/min.
5 ml-Säulen
- Säulenbettabmessungen: 16 x 25 mm
- Flussrate: max 20 ml/min.
Sicherheit und Handhabung
- HiTrap SP 1 ml
Signalwort
- Achtung
Gefahrenkategorie
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
Gefahrenhinweis
- H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
Sicherheitshinweis
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P241-Explosionsgeschützte elektrische Betriebsmittel/Lüftungsanlagen/ Beleuchtung/ verwenden.
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P235-Kühl halten.
- P501-Inhalt/Behälter zuführen.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: Ethanol