Learn More
Cytiva HiTrap™ IEX vorgepackte HP-Säulen
Für Proteinaufreinigung mit hoher Auflösung in kleinem Maßstab. Vorgepackte Cytiva Life Sciences™ HiTrap™ IEX HP Säulen sind sofort einsatzbereite, starke kationenaustauschende Säulen, die mit Sepharose™ High Performance vorgepackt sind.
Marke: Cytiva 17-1154-01
Description
- Vorgepackt mit Q oder SP Sepharose High Performance
- Die unkomplizierte Handhabung führt zu schnellen, einfachen und reproduzierbaren Auftrennungsergebnissen mit hoher Ausbeute unter Verwendung einer oder mehrerer in Reihe geschalteter Säulen
- Kann mit einer Spritze, Peristaltikpumpe oder einem Chromatographiesystem verwendet werden
- Maximaldruck: 3 bar
- 1 und 5 ml-Säulen aus Polypropylen
- Partikelgröße: 24 bis 44 μm
- pH-Stabilität in Betriebsumgebung: 4 bis 13
Q Sepharose
Ligand: Quaternäre Amine
Ionenaustauscher-Typ: Starker Anionenaustauscher
- Ligand: Sulphopropyl
- Ionenaustauscher-Typ: Starker Kationenaustauscher
- Ionenkapazität: 0.15 bis 0.20 mmol H+/ml
- Säulenbettabmessungen: 7 x 25 mm
- Flussrate: max 4 ml/min.
5 ml-Säulen
- Säulenbettabmessungen: 16 x 25 mm
- Flussrate: max 20 ml/min.
Specifications
HiTrap Q HP, 5 x 5 mL | |
<20 ml/min | |
Q Sepharose HP | |
16 mm | |
5 Packungen |
0.2 Zoll | |
Für Verwendung mit Spritze, Peristaltikpumpe oder Chromatographiesystem | |
4 °C bis 30 °C in 20 % Ethanol | |
5 ml |
Safety and Handling
- HiTrap Q HP 5 ml, 5 x 5 ml
Signal Word
- Achtung
Hazard Category
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
Hazard Statement
- H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
Precautionary Statement
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P241-Explosionsgeschützte elektrische Betriebsmittel/Lüftungsanlagen/ Beleuchtung/ verwenden.
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P235-Kühl halten.
- P405-Unter Verschluss aufbewahren.
- P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Supplemental information
- MIXTURE LIST-Enthält: ethanol
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.