Learn More
Cytiva X5 Prepacked column, HiTrap Capto MMC ImpRes 1mL
GREENER_CHOICE
Gebrauchsfertige Säule für das Screening und die Proteinreinigungen im kleinen Maßstab mit Ionenaustauschchromatographie (IEX)
Marke:  Cytiva 17371610
472.15 CHF gültig bis 2025-05-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24127" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 15181546
  • 516.88 CHF / 5 Stück
Lager vorrätig
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Hochauflösende Beads und Ligandenselektivität sorgen für hohe Ausbeuten
  • Ermöglicht die Verwendung des Plattformansatzes für die Entwicklung von MAb-Prozessen
  • Zeigt ein breites Betriebsfenster für pH/Salz an
  • Zum Screening von Selektivität, Bindung und Elutionsbedingungen
  • Entfernt Kontaminanten wie DNA, Wirtszellproteine (HCP), ausgelaugtes Protein A und Aggregate
  • Kann sowohl für den ersten Aufbereitungsschritt in MAb-Aufreinigungsprozessen als auch für das Aufbereiten von Antikörperfragmenten wie Domain-Antikörpern verwendet werden
Vermeiden die Verwendung von Oxidationsmitteln, kationischen Detergenzien.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
HPLC, MAbs Aufreinigung
300.000 psi
40 μm
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheit und Handhabung
Mehr anzeigen
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
Cytiva X5 Prepacked column, HiTrap Capto MMC ImpRes 1mL > Größe: 5 x 1 ml