Learn More
Cytiva HiTrap™ ANX Sepharose Fast Flow IEX Säulen
Schwacher Anionenaustauscher für die Reinigung von Proteinen mit höherem Molekulargewicht in kleinem Maßstab
Marke: Cytiva 17-5163-01
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Bestens geeignet für einzelne oder zu Reihen verbundene schnelle Trennungen
- Ausgelegt auf die Verwendung mit Spritze, Schlauchpumpe oder Chromatographiesystem
- Hohe Flussraten und problemlose Steigerung des Durchsatzes
Spezifikation
HiTrap ANX FF (High Sub) | |
< 20 ml/min. | |
4 °C bis 30 °C in 20 % Ethanol | |
5 ml |
0.6 Zoll | |
Der mit ANX (High Sub) Sepharose Fast Flow vorgepackte HiTrap ANX (High Sub) FF ist ein Austauscher für schwache Anionen zur Aufreinigung von Proteinen mit höherem Molekulargewicht im kleineren Maßstab sowie zum Screening von Binde- und Elutionsbedingungen. | |
16 mm | |
5 x 5 ml |
Sicherheit und Handhabung
Signalwort
Gefahrenkategorie
Gefahrenhinweis
Sicherheitshinweis
- Achtung
Gefahrenkategorie
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
Gefahrenhinweis
- H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
Sicherheitshinweis
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Cytiva HiTrap™ ANX Sepharose Fast Flow IEX Säulen > Vorgepackt mit ANX Sepharose 4 Fast Flow (High Sub);5 x 5 ml
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur