Learn More
Cytiva HiTrap™ ANX Sepharose Fast Flow IEX Säulen
Schwacher Anionenaustauscher für die Reinigung von Proteinen mit höherem Molekulargewicht in kleinem Maßstab
201.00 CHF - 429.00 CHF
Spezifikation
Beschreibung | HiTrap ANX FF (High Sub) |
---|---|
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Der mit ANX (High Sub) Sepharose Fast Flow vorgepackte HiTrap ANX (High Sub) FF ist ein Austauscher für schwache Anionen zur Aufreinigung von Proteinen mit höherem Molekulargewicht im kleineren Maßstab sowie zum Screening von Binde- und Elutionsbedingungen. |
Inhalt und Lagerung | 4 °C bis 30 °C in 20 % Ethanol |
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
10450895
|
Cytiva
17-5162-01 |
1 ml | 1 x 5 ml |
201.00 CHF
5 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||||
11575025
|
Cytiva
17-5163-01 |
5 ml | 5 x 5 ml |
429.00 CHF
5 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||||
Beschreibung
- Bestens geeignet für einzelne oder zu Reihen verbundene schnelle Trennungen
- Ausgelegt auf die Verwendung mit Spritze, Schlauchpumpe oder Chromatographiesystem
- Hohe Flussraten und problemlose Steigerung des Durchsatzes
Spezifikation
HiTrap ANX FF (High Sub) | |
Der mit ANX (High Sub) Sepharose Fast Flow vorgepackte HiTrap ANX (High Sub) FF ist ein Austauscher für schwache Anionen zur Aufreinigung von Proteinen mit höherem Molekulargewicht im kleineren Maßstab sowie zum Screening von Binde- und Elutionsbedingungen. | |
4 °C bis 30 °C in 20 % Ethanol |
Sicherheit und Handhabung
Signalwort
Gefahrenkategorie
Gefahrenhinweis
Sicherheitshinweis
- Achtung
Gefahrenkategorie
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
Gefahrenhinweis
- H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
Sicherheitshinweis
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.