Learn More
Epredia™ HistoScreen™ Cassettes in Tube Packs
Eliminates the need for sponges or bags, ideal for very small biopsy tissue samples. Cassettes are compatible with Epredia PrintMate™ Cassette Printers, have a back-edge lid hinge, and loose-packed lids that are available in 12 color varieties.
580.00 CHF - 603.20 CHF
Spezifikation
Verschluss inklusive Ja
Menge 750/Karton
Poren Mesh
Verschlusstyp Separater Deckel, rückseitiges Scharnier
PrintMate-kompatibel Ja
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 11
Produktcode Marke Farbe Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Farbe Preis Menge & Verfügbarkeit  
16343936
Unterlagen ansehen
Epredia™
B851001BE
Beige
580.00 CHF
750 Stück
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
16363936
Unterlagen ansehen
Epredia™
B851001GN
Grün
580.00 CHF
750 Stück
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
16373936
Unterlagen ansehen
Epredia™
B851001GY
Grau
603.20 CHF
750 Stück
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
16383936
Unterlagen ansehen
Epredia™
B851001LA
Lavendel
580.00 CHF
750 Stück
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
16393936
Unterlagen ansehen
Epredia™
B851001LG
Hellgrün
580.00 CHF
750 Stück
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
16303946
Unterlagen ansehen
Epredia™
B851001LI
Lila
580.00 CHF
750 Stück
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
16313946
Unterlagen ansehen
Epredia™
B851001OR
Orange
580.00 CHF
750 Stück
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
16323946
Unterlagen ansehen
Epredia™
B851001PK
Rosa
580.00 CHF
750 Stück
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
16333946
Unterlagen ansehen
Epredia™
B851001TN
Gelbbraun
580.00 CHF
750 Stück
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
16343946
Unterlagen ansehen
Epredia™
B851001WH
Weiß
580.00 CHF
750 Stück
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
16353946
Unterlagen ansehen
Epredia™
B851001YW
Gelb
580.00 CHF
750 Stück
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Beschreibung
Beschreibung
Printing
  • Surface finish and reinforced print faces are engineered to optimize print quality
  • Tube design is precisely engineered to reduce jamming and prevent downtime
Grossing, Processing and Embedding
  • Cassette design and flow characteristics tested to ensure efficient reagent exchange
  • Opening and closing forces adjusted for ease of use, while safeguarding valuable tissue samples
Sectioning
  • Precision engineering for solid connection to microtomes
Archiving
  • Cassette surface texture optimizes scannability for archiving
Spezifikation
Spezifikation
Ja
Mesh
Ja
HistoScreen Kassette
750/Karton
Separater Deckel, rückseitiges Scharnier
Zur Verwendung mit PrintMate™ Druckern
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Epredia™ HistoScreen™ Cassettes in Tube Packs