Learn More
Epredia™ HistoScreen™ Cassettes in Tube Packs
Eliminates the need for sponges or bags, ideal for very small biopsy tissue samples. Cassettes are compatible with Epredia PrintMate™ Cassette Printers, have a back-edge lid hinge, and loose-packed lids that are available in 12 color varieties.
Marke:  Epredia™ B851001LG
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 16393936
  • 580.00 CHF / 750 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 20-06-2025
Beschreibung
Druck
  • Die Oberflächenbeschaffenheit und die verstärkten Druckflächen wurden zur Optimierung der Druckqualität konzipiert
  • Das Röhrchendesign wurde speziell entwickelt, um Staus zu reduzieren und Ausfallzeiten zu vermeiden
Sammlung, Verarbeitung und Einbettung
  • Kassettendesign und Durchflusseigenschaften wurden getestet, um eine effizientes Reagenzaustausch zu gewährleisten
  • Die Öffnungs- und Schließkräfte sind an eine einfache Handhabung angepasst und schützen gleichzeitig wertvolle Gewebeproben
Schnitt-
  • Präzisionstechnik für die feste Verbindung mit Mikrotomen
Archivierung
  • Die Oberflächenstruktur der Kassette optimiert die Scannbarkeit für die Archivierung
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Mesh
750/Karton
Ja
Zur Verwendung mit PrintMate™ Druckern
Ja
Separater Deckel, rückseitiges Scharnier
Hellgrün
HistoScreen Kassette
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Epredia™ HistoScreen™ Cassettes in Tube Packs > Hellgrün