Learn More
Thermo Scientific™ HisPur™ Ni-NTA-Agarose Superflow
FPLC-Aufreinigung von Polyhistidin-getaggten Proteinen mit diesem durch Nitrilotriessigsäure (NTA) modifizierten Superflow 6-Träger, beladen mit zweiwertigem Nickel (Ni+2).
293.00 CHF - 13410.00 CHF
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 20 mg His-markierte GFP-Bindung pro ml Harz
Inhalt und Lagerung Bei 4 °C lagern
Form Flüssige Suspension
Produktlinie HisPur™
Ziel His-markiertes Protein
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 4
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
13414199
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
25217
1 l
13410.00 CHF
1 Liter
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 25-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
13484189
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific™
25214
10 ml
293.00 CHF
10 Milliliter
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
13404199
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific™
25215
50 ml
1234.00 CHF
50 Milliliter
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
13494189
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific™
25216
250 ml
4800.00 CHF
250 Milliliter
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 23-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
FPLC-Aufreinigung von Polyhistidin-getaggten Proteinen mit Thermo Scientific™ HisPur Ni-NTA Superflow-Agarose, einem mit Nitrilotriessigsäure (NTA) modifizierten Superflow 6-Träger, der mit zweiwertigem Nickel (Ni+2) beladen ist.
Weiterführende Informationen und Onlinebestellung
HisPur Ni-NTA Superflow Agarose ist ein stark quervernetztes, strapazierfähiges Resin, das bei den Flussraten im Rahmen einer FPLC-Reinigung in mittlerem bis großen Maßstab nicht zusammengedrückt wird. Das Resin ist gegen eine Reihe von Chemikalien und pH-Werten beständig und kompatibel mit häufigen In-Situ-Reinigungsverfahren. Im Vergleich zu Kobalt und anderen Liganden für die immobilisierte Metallaffinitätschromatographie (IMAC) sorgt Nickel für größere Kapazitäten bei der Reinigung von Proteinen mit His-Tags. HisPur Ni-NTA Superflow Agarose besitzt eine hoch dynamische Bindungskapazität über eine Bandbreite an Flussraten und eignet sich daher sehr gut für Aufreinigungen im größeren Maßstab.
Leistungsmerkmale:
  • Hohe Kapazität – Bindet über 20 mg GFP mit His-Tag pro Milliliter Harz bei einer linearen Flussrate von 300 cm/h
  • Hohe Reinheit – Sorgt bei der Aufreinigung aus Lysaten für eine Reinheit der eluierten Fraktionen von über 80 %
  • Vielseitig – Für die Proteinaufreinigung unter nativen und denaturierenden Bedingungen geeignet
  • Robust – Stark quervernetzte Beads tolerieren lineare Flussraten bis zu 1.200 cm/h
  • Kompatibel – Bleibt bei einer Vielfalt von Chemikalien und pH-Bedingungen funktionsfähig
  • Kosteneffektiv – Dieses Harz zu einem wettbewerbsfähigen Preis bleibt über mehrere Reinigungs- und Wiederverwendungszyklen hinweg stabil
Empfohlen für:
FPLC-Reinigung von Polyhistidin-Tag-Proteinen im mittleren bis großen Maßstab
Spezifikation
Spezifikation
20 mg His-markierte GFP-Bindung pro ml Harz
Flüssige Suspension
His-markiertes Protein
Divalentes Nickel, Metallchelat
Affinität, Agarose-Harz
Bei 4 °C lagern
HisPur™
Agarose
Flasche
Dokumentation
Product Certifications
Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ HisPur™ Ni-NTA-Agarose Superflow