Learn More
Thermo Scientific™ HisPur™ Ni-NTA-Agarose Superflow
FPLC-Aufreinigung von Polyhistidin-getaggten Proteinen mit diesem durch Nitrilotriessigsäure (NTA) modifizierten Superflow 6-Träger, beladen mit zweiwertigem Nickel (Ni+2).
Marke: Thermo Scientific™ 25215
822.70 CHF gültig bis 2025-06-21
Benutzen Sie den Promotions-Code "24112" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Lernen Sie weitere Varianten dieses
Benachrichtigungen:
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 24112
Beschreibung
FPLC-Aufreinigung von Polyhistidin-getaggten Proteinen mit Thermo Scientific™ HisPur Ni-NTA Superflow-Agarose, einem mit Nitrilotriessigsäure (NTA) modifizierten Superflow 6-Träger, der mit zweiwertigem Nickel (Ni+2) beladen ist.
Weiterführende Informationen und Onlinebestellung
HisPur Ni-NTA Superflow Agarose ist ein stark quervernetztes, strapazierfähiges Resin, das bei den Flussraten im Rahmen einer FPLC-Reinigung in mittlerem bis großen Maßstab nicht zusammengedrückt wird. Das Resin ist gegen eine Reihe von Chemikalien und pH-Werten beständig und kompatibel mit häufigen In-Situ-Reinigungsverfahren. Im Vergleich zu Kobalt und anderen Liganden für die immobilisierte Metallaffinitätschromatographie (IMAC) sorgt Nickel für größere Kapazitäten bei der Reinigung von Proteinen mit His-Tags. HisPur Ni-NTA Superflow Agarose besitzt eine hoch dynamische Bindungskapazität über eine Bandbreite an Flussraten und eignet sich daher sehr gut für Aufreinigungen im größeren Maßstab.Leistungsmerkmale:
Hohe Kapazität – Bindet über 20 mg GFP mit His-Tag pro ml Harz bei einer linearen Flussrate von 300 cm/h
Hohe Reinheit – Sorgt bei der Reinigung von Lysaten für eine Reinheit von über 80 % der eluierten Fraktionen
Vielseitig – Für die Proteinaufreinigung bei nativen als auch denaturierenden Bedingungen geeignet
Robust – quervernetzte Beads tolerieren lineare Flussraten bis zu 1.200 cm/h
Kompatibel – bei einer Vielfalt von Chemikalien und pH-Bedingungen funktionsfähig
Kosteneffektiv – Dieses Harz zu einem wettbewerbsfähigen Preis bleibt über mehrere Reinigungs- und Wiederverwendungszyklen hinweg stabil
Empfohlen für:
FPLC-Reinigung von Polyhistidin-Tag-Proteinen im mittleren und großen Maßstab
Spezifikation
20 mg His-markierte GFP-Bindung pro ml Harz | |
Flüssige Suspension | |
50 ml | |
Agarose | |
Flasche |
Bei 4 °C lagern | |
HisPur™ | |
His-markiertes Protein | |
Divalentes Nickel, Metallchelat | |
Affinität, Agarose-Harz |
Sicherheit und Handhabung
- HisPur Ni-NTA Superflow Agarose, 50 mL.
Signalwort
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
- Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
- Inhalationsallergen Kategorie 1
- Karzinogenität Kategorie 1
- Reproduktionstoxizität Kategorie 1B
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 2
- LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 3
Gefahrenhinweis
- H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
- H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
- H334-Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen.
- H350-Kann Krebs erzeugen.
- H360D-Kann das Kind im Mutterleib schädigen.
- H373-Kann die Organe schädigen.
- H412-Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
- P201-Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
- P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P370+P378-Bei Brand: zum Löschen verwenden.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: Ethyl alcohol, Nickel(II) sulfate hexahydrate(1:1:6)