Learn More
Thermo Scientific™ HisPur™ Ni-NTA Spin-Säulen, 3 ml
Die hochleistungsfähigen Nickel-NTA (Nitrilotriessigsäure)-Metallchelatperlen, Spin-Säulen und -Platten eignen sich zur Reinigung rekombinanter His-Tag-Fusionsproteine.
Marke:  Thermo Scientific™ 88226
240.01 CHF gültig bis 2025-03-21
Benutzen Sie den Promotions-Code "24111" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 12333740
  • 360.00 CHF / 5 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Benachrichtigungen:
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 24111
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
3 ml
Bei 4 °C lagern
HisPur™
His-markiertes Protein
Divalentes Nickel, Metallchelat
Affinität, Agaroseharz
HisPur Ni-NTA Spin Columns, 3 ml
Flüssige Suspension
5 Säulen
Zentrifugationssäule
Zentrifugationssäule
Dokumentation
Manuals
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerZL402846 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum31/01/2025 Catalog Number88226
ChargennummerZL399503 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum31/01/2025 Catalog Number88226
ChargennummerZI398822 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum15/10/2024 Catalog Number88226
ChargennummerZH395742 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum05/09/2024 Catalog Number88226
ChargennummerZF394496 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/08/2024 Catalog Number88226
Name des Produkts
Thermo Scientific™ HisPur™ Ni-NTA Spin-Säulen, 3 ml > Spin-Säulen, 22 ml Füllvolumen, 3 ml Harz; 5 Säulen