Learn More
Thermo Scientific™ HisPur™ Cobalt Superflow Agarose
Hochreine Aufreinigung im großen Maßstab von Polyhistidin-getaggten Proteinen mit diesem Superflow 6-Träger mit vierzähnigem Chelatliganden, beladen mit zweiwertigem Kobalt.
Marke:  Thermo Scientific™ 25229
786.65 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24074" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 13404189
  • 884.00 CHF / 50 Milliliter
Verfügbar ab: 20-05-2025
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
Bei 4 °C lagern
HisPur™
His-markiertes Protein
Metallchelat, divalentes Kobalt
Affinität, Agarose-Harz
Flüssige Suspension
50 ml
Agarose
Flasche
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerZE396779 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum13/06/2024 Catalog Number25229
ChargennummerZB386978 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/03/2024 Catalog Number25229
ChargennummerYG353429 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum02/08/2023 Catalog Number25229
ChargennummerYC349266 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum15/03/2023 Catalog Number25229
ChargennummerSPECS Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum15/03/2023 Catalog Number25229
Name des Produkts
Thermo Scientific™ HisPur™ Cobalt Superflow Agarose > HisPur Cobalt Superflow Agarose; 50 ml