Learn More
Cytiva HiScreen Capto SP ImpRes, 1 x 4,7 ml
Ideal für die Methodenoptimierung und das Parameterscreening geeignet
Marke: Cytiva 17-5468-15
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Vorgepackt mit Capto SP Impres, einem starken Kationenaustauscher
- Agarosematrix mit hohem Durchfluss
- Kleines Bettvolumen von 4.7 ml für schnelle Ergebnisse und minimalen Proben-/Pufferverbrauch
- Einfache Reihenschaltung, um eine Betthöhe von 20 cm zu gewährleisten
- Die Betthöhe von 10 cm ermöglicht Methodenoptimierung und Parameteranalyse
Spezifikation
Capto SP ImRes |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
Signalwort
Gefahrenkategorie
Gefahrenhinweis
Sicherheitshinweis
Ergänzende Informationen
- HiScreen Capto SP ImpRes, 4.7 ml
Signalwort
- Achtung
Gefahrenkategorie
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
Gefahrenhinweis
- H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
Sicherheitshinweis
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: ethanol
- UNKNOWN ACUTE-16.5 Prozent des Gemisches bestehen aus einem oder mehreren Bestandteilen unbekannter Toxizität.
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Cytiva HiScreen Capto SP ImpRes, 1 x 4,7 ml > Bettvolumen: 4.7 ml; Bettabmessungen: 7.7 x 100 mm
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur