Learn More
Cytiva HiScreen™ Blue, Ni und DEAE Sepharose™ Vorgepackte Fast Flow Säulen
Wird für die Methodenoptimierung und das Parameterscreening verwendet
159.00 CHF - 255.00 CHF
Spezifikation
Säulenbettvolumen 4.7 ml
Innendurchmesser (angloamerikanisch) 0,3 Zoll
Innendurchmesser (metrisch) 7.7 mm
Menge 1 x 4,7 ml
Höhe (angloamerikanisch) 3.93 Zoll
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Ligandentyp Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Ligandentyp Preis Menge & Verfügbarkeit  
12305683
Unterlagen ansehen
Cytiva
28-9782-44
Ni Sepharose
234.00 CHF
1 Stück
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
11603234
Unterlagen ansehen
Cytiva
28-9782-43
Cibacron Blau (7 μm/ml-Medium)
255.00 CHF
1 Stück
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
11370322
Unterlagen ansehen
Cytiva
28-9782-45
Diethylaminoethyl
159.00 CHF
1 Stück
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
4.7 ml
7.7 mm
3.93 Zoll
Polypropylen
45 bis 165 μm
0,3 Zoll
1 x 4,7 ml
100 mm
1.5 bar
6 % hochvernetzte Agarose
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: ethanol, nickel
  • UNKNOWN ACUTE-16.5 Prozent des Gemisches bestehen aus einem oder mehreren Bestandteilen unbekannter Toxizität.
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Cytiva HiScreen™ Blue, Ni und DEAE Sepharose™ Vorgepackte Fast Flow Säulen