Learn More
Cytiva HiScreen™ Blue, Ni und DEAE Sepharose™ Vorgepackte Fast Flow Säulen
Wird für die Methodenoptimierung und das Parameterscreening verwendet
Marke:  Cytiva 28-9782-44
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 12305683
  • 234.00 CHF / 1 Stück
Lager vorrätig
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
0.1 M HCl, 0.1 M NaOH, 8 M Harnstoff
4.7 ml
7.7 mm
3.93 Zoll
<450 cm/h
Ni Sepharose
3 bis 12
6 % hochvernetzte Agarose
Vorgepackte Fast-Flow-Säule
HiScreen Ni-Sepharose 6 FF-Säule
0,3 Zoll
1 x 4,7 ml
100 mm
Polypropylen
1.5 bar
45 bis 165 μm
4 bis 30 °C
Reinigung von His-tagged Proteinen mit immobilisierten Metallionenaffinitäts-Chromatographen
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: ethanol, nickel
  • UNKNOWN ACUTE-16.5 Prozent des Gemisches bestehen aus einem oder mehreren Bestandteilen unbekannter Toxizität.
Name des Produkts
Cytiva HiScreen™ Blue, Ni und DEAE Sepharose™ Vorgepackte Fast Flow Säulen > Ni-Sepharose; max. Fließgeschwindigkeit: <450 cm/h1