Dokumentation
Product Information
Manuals
- 1
- 2
Zentrifugieren Sie Filterplatten mit dem Thermo Scientific™ HIGHPlate™ 6000 Mikrotiterplattenrotor.
Marke: Thermo Scientific™ 75003606
5031.90 CHF gültig bis 2025-07-11
Benutzen Sie den Promotions-Code "25721" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Zentrifugieren Sie Filterplatten mit dem Thermo Scientific™ HIGHPlate™ 6000 Mikrotiterplattenrotor für die Verwendung mit DNA-Aufreinigungsprotokollen.
Kompatibel mit:
Thermo Scientific™ Sorvall™ Legend™ XT/XTR, Multifuge™ X3/ 40F
HIGHPlate 6000 Mikrotiterplattenrotor | |
2 x 5 Standard-Platten | |
6.300 U/min | |
Thermo Scientific Sorvall Legend XT/XF, Multifuge X3/X3F und SL 40F Zentrifugen | |
Von CAMR™, HPA, Porton Down/England hinsichtlich Biosicherheit zertifiziert. |
Ausschwingrotor | |
6.168 × g | |
139 mm | |
90° | |
Ja |
Gültig bis zum: 2025-05-01
Gültig bis zum: 2025-12-31