Learn More
Scotch™ Verpackungsklebeband mit hoher Haftfähigkeit 375+
High Tack Box Sealing Tape 375+ ist ein Hochleistungs-Verpackungsdichtband, das eine Vielzahl von schweren Kartonmaterialien, einschließlich recycelter Faserplatten, sicher verschließt. Der Träger aus Polypropylen-Folienmaterialträger lässt sich leicht abwickeln und widersteht Anrauen, Feuchtigkeit, Abrieb und Kantenrissen.
52.00 CHF - 835.00 CHF
Spezifikation
Klebstofftyp Schmelzklebstoff
Farbe Durchsichtig
Format Klebeband
Material Polypropylen
Produkttyp Verpackungsklebeband
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Dimensions (LxW) Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Dimensions (LxW) Preis Menge & Verfügbarkeit  
17701679
Unterlagen ansehen
Scotch™
7100215092
50 m x 48 mm
52.00 CHF
6 Rollen
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 17-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
17711679
Unterlagen ansehen
Scotch™
7100215511
914 m x 48 mm
835.00 CHF
6 Rollen
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 17-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Hochleistungs-Schmelzklebeband für schwere Anwendungen
  • Starker Klebstoff hilft, Manipulationen und Bandfehler während des Versands und der Lieferung zu verhindern
  • Hohe Kantenreiß- und Beständigkeit für E-Commerce und Einzelpaketsendungen
  • Synthetischer Gummi-Harz als Warmleimung mit Polypropylen-Trägermaterial für Anpassungsfähigkeit
  • Einfaches Abwickeln und homogene Abgabe für den Einsatz auf automatisierten Hochgeschwindigkeits-Verpackungslinien
Spezifikation
Spezifikation
Schmelzklebstoff
Klebeband
Verpackungsklebeband
1,88 in.
Durchsichtig
Polypropylen
Hochleistungsverpackung
48 mm
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Scotch™ Verpackungsklebeband mit hoher Haftfähigkeit 375+