Learn More
Scotch™ Verpackungsklebeband mit hoher Haftfähigkeit 375+
High Tack Box Sealing Tape 375+ ist ein Hochleistungs-Verpackungsdichtband, das eine Vielzahl von schweren Kartonmaterialien, einschließlich recycelter Faserplatten, sicher verschließt. Der Träger aus Polypropylen-Folienmaterialträger lässt sich leicht abwickeln und widersteht Anrauen, Feuchtigkeit, Abrieb und Kantenrissen.
Marke: Scotch™ 7100215511
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Leistungsstarkes Heißschmelzverpackungsklebeband für anspruchsvolle Anwendungen
- Starker Klebstoff verhindert unerlaubten Zugriff und Klebebandversagen während des Transports und der Lieferung
- Hohe Kantenreiß- und -brucheständigkeit für E-Commerce und Einzelpaketsendungen
- Synthetischer Schmelzklebestoff mit Polypropylen-Trägermaterial für Konformität
- Einfaches Abrollen und homogene Abgabe für den Einsatz auf automatisierten Hochgeschwindigkeits-Verpackungslinien
Spezifikation
Schmelzklebstoff | |
Klebeband | |
Verpackungsklebeband | |
6 Packungen | |
2999 ft. | |
1,88 in. |
Durchsichtig | |
Polypropylen | |
Hochleistungsverpackung | |
914 m x 48 mm | |
914 m | |
48 mm |