Learn More
Thermo Scientific™ High Select™ Reagenzien für Phosphopeptid-Anreicherungs-Kits&
Die erweiterte High Select-Familie von Komplettkits unterstützt die Anreicherung phosphorylierter Peptide mit Fe-NTA- und TiO2-immobilisierten Harzen in Spin-Säulen-, Spitzen- und Magnet-Beads-Formaten, die für die Verwendung bei der MS-Analyse entwickelt wurden.
Marke:  Thermo Scientific™ A52284
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 17737463
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
Fe-NTA Magnetische Agarose
Fe-NTA Magnetic Agarose
High Select™
5 ml
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerYD372120 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum27/04/2023 Catalog NumberA52284
ChargennummerYB360246 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum02/03/2023 Catalog NumberA52284
ChargennummerYA350270 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum18/01/2023 Catalog NumberA52284
ChargennummerXI345558 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum21/09/2022 Catalog NumberA52284
ChargennummerXF344345 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum24/06/2022 Catalog NumberA52284
Name des Produkts
Thermo Scientific™ High Select™ Reagenzien für Phosphopeptid-Anreicherungs-Kits& > High Select™, Fe-NTA Magnetische Agarose, 5 ml