Learn More
Chemetrics™ PHOTOMETER CSB 0-15000 MG/L
Marke:  Chemetrics™ A-7325
Artikelnummer. 11752103
  • 589.00 CHF / 1 Stück
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Spezifikation
CHEMetrics 0 bis 1500 ppm HR COD-Fläschchen (Mfr. Nr. K-7360S, K-7365, K-7361S, K-7366) und 0 bis 15.000 ppm HR+ COD-Fläschchen (Mfr. Nr. K-7370S, K-7375, K-7371S, K-7376)
4 AAA-Batterien
COD-Photometer (hoher Bereich)
Dokumentation
Brochures
Zertifikate
Zubehör anzeigen
Name des Produkts
Chemetrics™ PHOTOMETER CSB 0-15000 MG/L > Bereich:0 bis 1.500/0 bis 15.000 ppm