Learn More
Thermo Scientific™ High-Purity Cyclohexyl Maltoside Detergents
Cyclohexyl maltoside detergents are a class of specialized non-ionic detergents designed for the solubilization, stabilization, and manipulation of biomolecules, particularly membrane proteins.
207.00 CHF - 986.00 CHF
Spezifikation
Farbe Weiß
Produkttyp Reinigungsmittel
Löslichkeit ≥20% (in water at 20°C)
Inhalt und Lagerung Unter -20 °C lagern.
Form Lyophilisiert
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 6
Produktcode Marke Menge Reagenztyp Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Reagenztyp Preis Menge & Verfügbarkeit  
30245344
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
A65517
1 g Cymal-5
207.00 CHF
1 Gramm
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
30245087
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
A65518
5 g Cymal-5
712.00 CHF
5 Gramm
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
30245136
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
A65520
1 g Cymal-6
229.00 CHF
1 Gramm
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
30245146
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
A65521
5 g Cymal-6
872.00 CHF
5 Gramm
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
30245343
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
A65522
1 g Cymal-7
275.00 CHF
1 Gramm
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
30245216
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
A65523
5 g Cymal-7
986.00 CHF
5 Gramm
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
Weiß
≥20% (in water at 20°C)
Lyophilisiert
Reinigungsmittel
Unter -20 °C lagern.
Dokumentation
Product Certifications
Nur für Forschungszwecke.
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ High-Purity Cyclohexyl Maltoside Detergents