Learn More
Thermo Scientific™ High-Purity Cyclohexyl Maltoside Detergents
Cyclohexyl maltoside detergents are a class of specialized non-ionic detergents designed for the solubilization, stabilization, and manipulation of biomolecules, particularly membrane proteins.
Marke:  Thermo Scientific™ A65522
188.00 CHF gültig bis 2025-06-21
Benutzen Sie den Promotions-Code "24112" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 30245343
  • 282.00 CHF / 1 Gramm
Sichern Sie Ihren Fortschritt
Aktionscode 24108 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 04-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Benachrichtigungen:
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 24112
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
Weiß
349477-49-2
≥20% (in water at 20°C)
Lyophilisiert
1 g
Reinigungsmittel
C25H46O11
Unter -20 °C lagern.
Cymal-7
522.5
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
2 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerZC395271 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum16/04/2024 Catalog NumberA65522
ChargennummerSPECS Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum01/03/2024 Catalog NumberA65522
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ High-Purity Cyclohexyl Maltoside Detergents > 7-Cyclohexyl-1-Heptyl-β-D-Maltoside (Cymal-7), 1 g
Nur für Forschungszwecke.