Learn More
Idex Hochdruckverbindungsstücke mit Null-Totvolumen
PEEK-ZDV-Verbindungsstücke liefern genaue Ergebnisse
59.66 CHF - 71.45 CHF
Spezifikation
Typ Verbindungsstück
Nenndruck 6000 psi
Material PEEK
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Innendurchmesser (angloamerikanisch) Hubvolumen Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Innendurchmesser (angloamerikanisch) Hubvolumen Preis Menge & Verfügbarkeit  
13010410
Unterlagen ansehen
Idex
02014-37
0,01 in. 0,071 µl
59.66 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 22-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
13040390
Unterlagen ansehen
Idex
02014-29
0,02 in. 0,283 μl
71.45 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 20-08-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Inerter PEEK-Flüssigkeitsdurchfluss
  • 10-32-Konuskonfiguration
Spezifikation
Spezifikation
Verbindungsstück
6000 psi
PEEK
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Idex Hochdruckverbindungsstücke mit Null-Totvolumen