Learn More
Idex Hochdruckverbindungsstücke mit Null-Totvolumen
PEEK-Anschlüsse mit Null-Totvolumen liefern genaue Ergebnisse
Marke:  Idex 02014-29
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 13040390
  • 66.90 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 10-03-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Inerter PEEK-Flüssigkeitsdurchfluss
  • 10-32-Konuskonfiguration
Spezifikation
Spezifikation
Verbindungsstück
6000 psi
PEEK
0,02 in.
0,283 μl
1/16 in. AD Schläuche