Learn More
Brannan™ Precision Lab Thermometer with 3-points Traceable Calibration
High precision lab thermometer complete with calibration certificate.
Marke: Brannan™ 50/528/0
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- A range of spirit filled, high precision thermometers which are supplied with a calibration certificate
- Safe non-mercury filling
- Presented in a study cardboard cylinder for storage
- Made in UK
Spezifikation
0°C, 35°C | |
Total Immersion | |
Glass | |
122 °F | |
14 °F | |
14°F to 122°F | |
± 1.0°C | |
1.2 cm |
UK Traceable to National Standards ISO 9001 | |
30.5 cm | |
Blauer Alkohol | |
50 °C | |
-10 °C | |
-10°C to +50°C | |
0,5 °C |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Brannan™ Precision Lab Thermometer with 3-points Traceable Calibration > Temperature Range: -10°C to +50°C, Subdivisions: 0.5°C, Total Immersion, Length: 30.5 cm
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur