Learn More
Applied Biosystems™ RNA-to-cDNA™ Kit mit hoher Kapazität
Life Technologies High Capacity RNA-to-cDNA Kit ist ein optimiertes Kit zur reversen Transkription für optimale Leistung mit TaqMan Gene Expression Master Mix, Power SYBR Green PCR Master Mix und anderen PCR-Enzymen.
467.00 CHF - 4245.00 CHF
Spezifikation
Format Kit
Reaktionsgeschwindigkeit 30 bis 60 min
Verfahren Reverse Transkription
Optimale Reaktionstemperatur 37 °C
Reverse Transkriptase MultiScribe
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Anzahl Reaktionen Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Anzahl Reaktionen Preis Menge & Verfügbarkeit  
10704217
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Applied Biosystems™
4387406
50 Reaktionen
467.00 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
16271891
Unterlagen ansehen
Applied Biosystems™
4388950
500 Reaktionen
4245.00 CHF
500 Reaktionen
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Merkmale:
  • Schnell – kurze Reaktionszeit (in der Regel 30 bis 60 min)
  • Praktisch – einfacher Arbeitsablauf mit wenigen Pipettierschritten
  • Zuverlässig – reverse Transkription von sowohl reichlich vorhandenen als auch begrenzten Zielen
  • Flexibel – optimiertes 2-Schritte-Protokoll, das mehrere PCR-Reaktionen aus einer einzigen reversen Transkriptionsreaktion aktiviert
  • Optimierte cDNA-Synthese unter Beibehaltung der Detektionssensitivität
  • Komponenten des Zwei-Röhrchen-Kits ermöglichen gemeinsam die sensitive und spezifische reverse Transkription eines breiten Spektrums von Template-Mengen.
  • Die Amplifikation einer Verdünnungsreihe des RNA-Referenzstandards zeigt eine ausgezeichnete reverse Transkription und PCR-Effizienz über 11 Größenordnungen
  • Breiter Wertebereich ermöglicht die Detektion von Transkripten sowohl sehr aktiv als auch sehr schwach exprimierter Gene unter gleichen Reaktionsbedingungen
  • Zwei-Röhrchen-Formulierung reduziert die Reaktionszeit und erfordert weniger Pipettierschritte als mit dem High Capacity cDNA Reverse Transcription Kit bei gleich hoher Leistung
Spezifikation
Spezifikation
Kit
Reverse Transkription
MultiScribe
Trockeneis
cDNA (Erststrang)
Reverse Transkription
RNA
30 bis 60 min
37 °C
Ja
Real-Time PCR (qPCR), RT-PCR
Reaktionsgemisch
Bis 7 kb
Dokumentation
Product Certifications
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Applied Biosystems™ RNA-to-cDNA™ Kit mit hoher Kapazität