Learn More
Applied Biosystems™ RNA-to-cDNA™ Kit mit hoher Kapazität
Life Technologies High Capacity RNA-to-cDNA Kit ist ein optimiertes Kit zur reversen Transkription für optimale Leistung mit TaqMan Gene Expression Master Mix, Power SYBR Green PCR Master Mix und anderen PCR-Enzymen.
Marke:  Applied Biosystems™ 4388950
2835.00 CHF gültig bis 2025-03-28
Benutzen Sie den Promotions-Code "24107" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
3097.65 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24074" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 16271891
  • 4245.00 CHF / 500 Reaktionen
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Includes: 1 x 500 μl-Enzym-Mix (MuLV- und RNase Inhibitor-Protein) (20X), 5 x 1 ml RT-Puffermischung (2X) (einschließlich dNTPs, Random-Octamer und OligodT-16)
Beschreibung
Beschreibung
Merkmale:
  • Schnell – kurze Reaktionszeit (in der Regel 30 bis 60 min)
  • Praktisch – einfacher Arbeitsablauf mit wenigen Pipettierschritten
  • Zuverlässig – reverse Transkription von sowohl reichlich vorhandenen als auch begrenzten Zielen
  • Flexibel – optimiertes 2-Schritte-Protokoll, das mehrere PCR-Reaktionen aus einer einzigen reversen Transkriptionsreaktion aktiviert
  • Optimierte cDNA-Synthese unter Beibehaltung der Detektionssensitivität
  • Komponenten des Zwei-Röhrchen-Kits ermöglichen gemeinsam die sensitive und spezifische reverse Transkription eines breiten Spektrums von Template-Mengen.
  • Die Amplifikation einer Verdünnungsreihe des RNA-Referenzstandards zeigt eine ausgezeichnete reverse Transkription und PCR-Effizienz über 11 Größenordnungen
  • Breiter Wertebereich ermöglicht die Detektion von Transkripten sowohl sehr aktiv als auch sehr schwach exprimierter Gene unter gleichen Reaktionsbedingungen
  • Zwei-Röhrchen-Formulierung reduziert die Reaktionszeit und erfordert weniger Pipettierschritte als mit dem High Capacity cDNA Reverse Transcription Kit bei gleich hoher Leistung
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
• 20x Enzymgemisch (1x 500 μl)
• 2x RT-Puffergemisch (5 x 1 l)
Lagerung bei –25 °C bis –15 °C.
Das Puffergemisch kann bei 2 °C bis 8 °C für bis zu 8 Monate gelagert werden.
30 bis 60 min
37 °C
MultiScribe
Trockeneis
cDNA (Erststrang)
Reaktionsgemisch
Bis 7 kb
Kit
Reverse Transkription
500 reactions
Ja
Real-Time PCR (qPCR), RT-PCR
500 Reaktionen
Reverse Transkription
RNA
Dokumentation
Manuals
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer2794457 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog Number4388950
Chargennummer2820370 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog Number4388950
Chargennummer2850535 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum28/01/2025 Catalog Number4388950
Chargennummer2850480 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum28/01/2025 Catalog Number4388950
Chargennummer2882565 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum28/01/2025 Catalog Number4388950
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Applied Biosystems™ RNA-to-cDNA™ Kit mit hoher Kapazität > 500 Reaktionen