Learn More
Cytiva HIC-Medien (Hydrophobe Interaktionschromatographie)
Hohe chemische Stabilität, Eigenschaften für eine höhere Produktivität und Epoxidkopplung
196.00 CHF - 198.00 CHF
Spezifikation
Flussrate | 600 cm/Hoμr |
---|---|
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Zur Verwendung in den Capture- und Zwischenphasen der Proteinaufreinigung |
Menge | 25 mL |
Medientyp | Hochgradig quervernetzte Agarose |
Max. Druck | 300 kPa |
Produktcode | Marke | Produkttyp | Ligandentyp | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Produkttyp | Ligandentyp | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11344063
|
Cytiva
17-5451-01 |
Capto Phenyl (High Sub) media | Phenyl |
198.00 CHF
25 Milliliter |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
11638873
|
Cytiva
17-5459-01 |
Capto Butylmedien | Butyl |
196.00 CHF
25 Milliliter |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
Beschreibung
- Hohe Durchflussrate, hohe Kapazität und niedriger Gegendruck verkürzen die Zykluszeiten
- Chemisch stabil bei üblichen wässrigen Pufferlösungen
- Chemische-Kopplung mit Epoxy
- Kaptophenyl (High Sub) hat einen hydrophoben Liganden aus Phenyl und ist ein hydrophobes Interaktionschromatographiemedium, das für die Proteinaufreinigung verwendet wird
- Kaptobutyl hat einen hydrophoben Liganden aus Butyl und eine stark quervernetzte Agarose-Matrix
Wird in Erfassungs- und Zwischenphasen der Proteinaufreinigung verwendet
Spezifikation
600 cm/Hoμr | |
25 mL | |
300 kPa | |
3 bis 13 | |
20 % Ethanol | |
20 cm |
Zur Verwendung in den Capture- und Zwischenphasen der Proteinaufreinigung | |
Hochgradig quervernetzte Agarose | |
75 μm | |
4 °C bis 30 °C | |
27 mg BSA/mL |
Sicherheit und Handhabung
- Capto Phenyl (high sub), 25 ml
Signalwort
- Achtung
Gefahrenkategorie
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
Gefahrenhinweis
- H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
Sicherheitshinweis
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: ethanol