Learn More
Cytiva HIC-Medien (Hydrophobe Interaktionschromatographie)
Hohe chemische Stabilität, Eigenschaften für eine höhere Produktivität und Epoxidkopplung
Marke: Cytiva 17-5451-01
Lernen Sie weitere Varianten dieses
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Hohe Durchflussrate, hohe Kapazität und niedriger Gegendruck verkürzen die Zykluszeiten
- Chemisch stabil bei üblichen wässrigen Pufferlösungen
- Chemische-Kopplung mit Epoxy
- Kaptophenyl (High Sub) hat einen hydrophoben Liganden aus Phenyl und ist ein hydrophobes Interaktionschromatographiemedium, das für die Proteinaufreinigung verwendet wird
- Kaptobutyl hat einen hydrophoben Liganden aus Butyl und eine stark quervernetzte Agarose-Matrix
Wird in Erfassungs- und Zwischenphasen der Proteinaufreinigung verwendet
Spezifikation
Capto Phenyl (High Sub) media | |
Zur Verwendung in den Capture- und Zwischenphasen der Proteinaufreinigung | |
Phenyl | |
300 kPa | |
3 bis 13 | |
20 % Ethanol | |
20 cm |
600 cm/Hoμr | |
25 mL | |
Hochgradig quervernetzte Agarose | |
75 μm | |
4 °C bis 30 °C | |
27 mg BSA/mL |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
Signalwort
Gefahrenkategorie
Gefahrenhinweis
Sicherheitshinweis
Ergänzende Informationen
- Capto Phenyl (high sub), 25 ml
Signalwort
- Achtung
Gefahrenkategorie
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
Gefahrenhinweis
- H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
Sicherheitshinweis
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: ethanol