Learn More
Hexylamin, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 111-26-2 | C6H15N | 101.19 g/mol
28.25 CHF - 270.00 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS 111-26-2
Summenformel C6H15N
Molekulargewicht (g/mol) 101.19
MDL-Nummer MFCD00008240
InChI-Schlüssel BMVXCPBXGZKUPN-UHFFFAOYSA-N
Synonym hexylamine, 1-aminohexane, n-hexylamine, 1-hexanamine, 1-hexylamine, mono-n-hexylamine, hexanamine, hexyl amine, unii-ci4e002zv8, hexyl-amineMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 8102
ChEBI CHEBI:5712
IUPAC-Name Hexan-1-amin
SMILES CCCCCCN
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 4
Produktcode Marke Menge Verpackung Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Verpackung Preis Menge & Verfügbarkeit  
10368340
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Acros
204720050
5 mL Glasflasche
28.25 CHF
5 Milliliter
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
10688504
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Acros
204721000
100 ml Glasflasche
43.50 CHF
100 Milliliter
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 20-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
10318440
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Acros
204725000
500 mL Glasflasche
124.00 CHF
500 Milliliter
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 17-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
10207123
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Acros
204720010
1 L Glasflasche
270.00 CHF
1 Liter
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 16-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Mehr anzeigen
Videos
Sicherheit und Handhabung
Mehr anzeigen
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Product Certifications
Name des Produkts
Hexylamin, 99 %, Thermo Scientific Chemicals