Learn More
Hexan-Fraktion, 98+%, ExtraPure, Isomerengemisch, Thermo Scientific Chemicals
54.87 CHF - 589.94 CHF
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Hexanes
Schmelzpunkt -95.0°C
Namenshinweis Mixture of Isomers
CAS 92112-69-1, 110-54-3
Farbe Farblos bis hellgelb
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Menge Verpackung Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Verpackung Preis Menge & Verfügbarkeit  
10572391
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Acros
176660010
1 L Glasflasche
54.87 CHF
1 Liter
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
10409650
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Acros
176660025
2.5 L Glasflasche
106.53 CHF
2.50 Liter
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
10773884
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Acros
176660250
25 L Metallfass
589.94 CHF
25 Liter
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Beschreibung
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Mehr anzeigen
Videos
Sicherheit und Handhabung
Mehr anzeigen
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Product Certifications
Name des Produkts
Hexan-Fraktion, 98+%, ExtraPure, Isomerengemisch, Thermo Scientific Chemicals