Learn More
Hexan-Fraktion, 98+%, ExtraPure, Isomerengemisch, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10773884
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Hexan-Fraktion, 98+%, ExtraPure, Isomerengemisch, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10773884 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
25 L, Metallfass, 25 Liter
Click to view available options
Menge:
1 L
2.5 L
25 L
Verpackung:
Glasflasche
Metallfass
Packungsgröße:
1 Liter
2.50 Liter
25 Liter
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt unterliegt der Verbrauchsteuer auf Energieerzeugnisse gemäß der europäischen Richtlinie 2003/96 / EWG.
Artikelnummer. 10773884
Marke: Thermo Scientific Acros 176660250
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt unterliegt der Verbrauchsteuer auf Energieerzeugnisse gemäß der europäischen Richtlinie 2003/96 / EWG.
CAS: 92112-69-1 | C6H14
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Hexanes
Schmelzpunkt -95.0°C
Namenshinweis Mixture of Isomers
CAS 92112-69-1, 110-54-3
Farbe Farblos bis hellgelb
Dichte 0.6590g/mL
Siedepunkt 69.0°C
Menge 25 L
Flammpunkt −22°C
Verpackung Metallfass
Physikalische Form Flüssig oder fest
Brechungsindex 1.3748 to 1.3810
Prozentgehaltsbereich 98+%
Rückstand nach Verdampfung 0.001 % max.
Relative Dichte 0.659
Summenformel C6H14
Strukturformel CH3(CH2)4CH3
MDL-Nummer MFCD00009520
Viskosität 0.31 mPa.s (20°C)
Beilstein 01, 142
Wasser 0.05% Max.
Merck Index 14, 4694
Synonym Hex
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in alcohol, acetone, ether and chloroform
Formelmasse 86.18
Reinheit (%) ≥98%
Güte Extrarein
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Artikelnummer
ChargennummerA0464831 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum05/08/2024 Artikelnummer176660010,176660250,176660025
ChargennummerA0457773 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum16/11/2023 Artikelnummer176660010,176660250,176660025
ChargennummerA0397288 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/08/2023 Artikelnummer176660010,176660250,176660025
ChargennummerA0399999 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum15/12/2022 Artikelnummer176660010,176660250,176660025
ChargennummerA0446938 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum27/10/2022 Artikelnummer176660010,176660250,176660025
Name des Produkts
Hexan-Fraktion, 98+%, ExtraPure, Isomerengemisch, Thermo Scientific Chemicals >