Learn More
Hexanal, 96 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10685392
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Hexanal, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10685392
500 mL, Glasflasche
Click to view available options
Menge:
500 mL
1 L
2.5 L
Verpackung:
Glasflasche
Artikelnummer. 10685392
Marke: Thermo Scientific Acros 151855000
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 66-25-1 | C6H12O | 100.16 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 66-25-1, 59-02-9
Summenformel C6H12O
Molekulargewicht (g/mol) 100.16
MDL-Nummer MFCD00007027
InChI-Schlüssel JARKCYVAAOWBJS-UHFFFAOYSA-N
Synonym caproaldehyde, hexaldehyde, caproic aldehyde, capronaldehyde, 1-hexanal, n-hexanal, hexanaldehyde, n-caproaldehyde, hexylaldehyde, aldehyde c-6
PubChem CID 6184
IUPAC-Name Hexanal
SMILES CCCCCC=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Hexanal
Azidität 10mg KOH/g max.
Schmelzpunkt -56.0°C
Farbe Farblos bis hellgelb
Dichte 0.8150g/mL
Siedepunkt 130.0°C to 131.0°C
Flammpunkt 32°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 95% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel CH3(CH2)4CHO
Brechungsindex 1.4020 to 1.4070
Menge 500 mL
Beilstein 01, II, 745
Merck Index 15, 1762
Relative Dichte 0.815
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 4.8g/L (20°C). Other solubilities: soluble in methanol, acetone, chloroform, ether
Stabilisator approx. 500ppm alpha-tocopherol
Viskosität 0.69 mPa.s (20°C)
Formelmasse 100.16
Reinheit (%) 96%
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0463210 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum31/01/2025 Catalog Number151850010,151850025,151855000
ChargennummerA0463210 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum04/06/2024 Catalog Number151850010,151850025,151855000
ChargennummerA0458079 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum13/02/2024 Catalog Number151850010,151850025,151855000
ChargennummerA0438952 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum02/05/2023 Catalog Number151850010,151850025,151855000
ChargennummerA0452009 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum02/05/2023 Catalog Number151850010,151850025,151855000
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Hexanal
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Name des Produkts
Hexanal, 96 %, Thermo Scientific Chemicals >